Learn More
Cloruro de 4'-clorobifenil-4-sulfonilo, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15497107
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15497107 10 g 10 g
15487107 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15497107 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H34182.09
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 20443-74-7 | C12H8Cl2O2S | 287.154 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 20443-74-7
Fórmula molecular C12H8Cl2O2S
Peso molecular (g/mol) 287.154
Número MDL MFCD01631918
Clave InChI NWYUSJMIHFIMTA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4'-chlorobiphenyl-4-sulfonyl chloride, 4-4-chlorophenyl benzenesulfonyl chloride, 4'-chloro-biphenyl-4-sulfonyl chloride, 4'-chloro-1,1'-biphenyl-4-sulfonyl chloride, 4'-chloro-4-biphenylylsulphonyl chloride, 4'-chloro 1,1'-biphenyl-4-sulfonyl chloride, 1,1'-biphenyl-4-sulfonylchloride, 4'-chloro, 4'-chlorobiphenyl4-sulfonyl chloride, 4-chlorobiphenyl-4'-sulfonyl chloride, 4'-chloro biphenyl-4-sulfonyl chloride
PubChem CID 2794745
Nombre IUPAC cloruro de 4-(4-clorofenil)bencenosulfonilo
SMILES C1=CC(=CC=C1C2=CC=C(C=C2)Cl)S(=O)(=O)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4'-Chlorobiphenyl-4-sulfonyl chloride
Punto de fusión 107°C to 108°C
Cantidad 10 g
Número UN UN3261
Sensibilidad Moisture sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 287.17
Porcentaje de pureza 96%