Learn More
4'-Clorobifenilo-4-carbaldehído, TRC
Código de producto. 30349389
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30349389 1 g -
30361231 5 g -
30359212 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30349389 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC3600201G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 80565-30-6
Fórmula molecular C13H9ClO
Peso molecular (g/mol) 216.66
Sinónimo 4'-Chloro[1,1'-biphenyl]-4-carboxaldehyde, 4-(4-Chlorophenyl)benzaldehyde, 4'-Chloro-1,1'-biphenyl-4-carboxaldehyde, 4'-Chlorobiphenyl-4-carboxaldehyde
Nombre IUPAC 4-(4-clorofenil)benzaldehído
SMILES Clc1ccc(cc1)c2ccc(C=O)cc2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4'-Chlorobiphenyl-4-carbaldehyde
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C13H9ClO/c14-13-7-5-12(6-8-13)11-3-1-10(9-15)2-4-11/h1-9H
Formula Weight (peso de la fórmula) 216.0342