Learn More
4'-clorobifenil-2-ilamina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4'-Chlorobiphenyl-2-ylamine |
| CAS | 1204-44-0 |
| Fórmula molecular | C12H10ClN |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | 4'-Chloro-[1,1'-biphenyl]-2-amine, 4'-Chloro-2-biphenylamine, 2-Amino-4'-chlorobiphenyl, 4'-Chloro-1,1'-biphenyl-2-amine, NSC 95712 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H10ClN/c13-10-7-5-9(6-8-10)11-3-1-2-4-12(11)14/h1-8H,14H2 |
| SMILES | ClC1=CC=C(C2=C(N)C=CC=C2)C=C1 |
| Nombre IUPAC | 4'-cloro-[1,1'-bifenil]-2-amina |
| Peso molecular (g/mol) | 203.67 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 203.05 |