Learn More
4'-clorobifenil-2-carboxaldehído, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | 4'-Chlorobiphenyl-2-carboxaldehyde |
| CAS | 153850-83-0 |
| Fórmula molecular | C13H9ClO |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 4'-Chloro-1,1'-biphenyl-2-carboxaldehyde, 4'-Chloro-[1,1'-biphenyl]-2-carboxaldehyde |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H9ClO/c14-12-7-5-10(6-8-12)13-4-2-1-3-11(13)9-15/h1-9H |
| SMILES | Clc1ccc(cc1)c2ccccc2C=O |
| Nombre IUPAC | 2-(4-clorofenil)benzaldehído |
| Peso molecular (g/mol) | 216.66 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 216.0342 |