Learn More
4-Cloruro de clorobencilo de zinc, 0,5 M en THF, envasado bajo argón en frascos ChemSeal™ resellables, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15415375
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mL
Tamaño de la unidad:
50 ml
15415375 50 mL 50 ml
1 options
Código de producto. 15415375 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H58532.AD
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El cloruro de 4-clorobencil de zinc se emplea como intermedio para el sector farmacéutico.
Solubilidad
Reacciona con el agua.
Notas
Sensible al aire, almacenar alejado del aire. Almacenar en un lugar fresco. Mantener el contenedor bien cerrado en
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Chlorobenzylzinc chloride
Nombre de nota Packaged under Argon in resealable ChemSeal™ bottles
CAS 149923-10-4
Densidad 0.96
Cantidad 50 mL
Fórmula molecular C7H6Cl2Zn
Número MDL MFCD01319882
Número UN UN3399
Sinónimo 4-chlorobenzylzinc chloride solution, 4-chlorobenzylzinc chloride, chloro 4-chlorophenyl methyl zinc, 4-chlorobenzylzinc chloride solution, 0.5 m in thf, 4-chlorobenzylzinc chloride 0.5 m in tetrahydrofuran, 4-chlorobenzylzinc chloride, 0.5m in thf, packaged under arg, 4-chlorobenzylzinc chloride,0.5m soluti onin tetrahydrofuran, 4-chlorobenzylzinc chloride, 0.5m in thf, packaged under argon in resealable chemseal bottles
Información de solubilidad Reacts with water.
Clave InChI GIUOJMHOGPURPS-UHFFFAOYSA-M
SMILES Cl[Zn+].[CH2-]C1=CC=C(Cl)C=C1
Nombre IUPAC 1-cloro-4-metanidilbenceno;cloruro de zinc(1+)
Peso molecular (g/mol) 226.41
PubChem CID 3451123
Formula Weight (peso de la fórmula) 226.41