Learn More
Cloruro de 4-magnesio con clorobencilo, 0,50 M en 2-Me-THF, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15401416
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
15401416 100 mL 100 ml
1 options
Código de producto. 15401416 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H54625.AE
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El cloruro de 4-magnesio con clorobencilo se utiliza como un intermedio en la síntesis orgánica. Se utiliza como precursor para la preparación de 1-cloro-4-(4-metil-3-pentenilo)benceno reaccionando con 1-bromo-3-metil-2-butenal.
Solubilidad
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Chlorobenzylmagnesium chloride
CAS 874-72-6
Cantidad 100 mL
Fórmula molecular C7H6Cl2Mg
Número MDL MFCD01311474
Número UN UN2924
Sinónimo 4-chlorobenzylmagnesium chloride, p-chlorobenzylmagnesium chloride, chloro 4-chlorophenyl methyl magnesium, ccggtogofbbgsc-uhfffaoysa-m, magnesium, chloro 4-chlorophenyl methyl, 4-chlorobenzylmagnesium chloride, 0.50m in 2-me-thf, 4-chlorobenzylmagnesium chloride 0.25 m in diethyl ether
Información de solubilidad Miscible with tetrahydrofuran.
Clave InChI CCGGTOGOFBBGSC-UHFFFAOYSA-M
SMILES Cl[Mg]CC1=CC=C(Cl)C=C1
Nombre IUPAC magnesio;1-cloro-4-metanidilbenceno;cloruro
Peso molecular (g/mol) 185.33
PubChem CID 10867043
Formula Weight (peso de la fórmula) 185.33
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 0,50 M en 2-MeTHF