Learn More
4-Clorobenzoiluroacetona, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11377395
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11377395 25 g 25 g
11367395 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11377395 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L05321.14
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 3160-40-5 | C10H9ClO | 180.631 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3160-40-5
Fórmula molecular C10H9ClO
Peso molecular (g/mol) 180.631
Número MDL MFCD00018790
Clave InChI UUKRKWJGNHNTRG-NSCUHMNNSA-N
Sinónimo 4-chlorobenzylideneacetone, 4-chlorobenzalacetone, 4-4-chlorophenyl-3-buten-2-one, 4-4-chlorophenyl but-3-en-2-one, e-4-4-chlorophenyl but-3-en-2-one, 3e-4-4-chlorophenyl but-3-en-2-one, e-4-4-chlorophenyl-but-3-en-2-one, p-chlorobenzylidene acetone, 3-buten-2-one, 4-4-chlorophenyl, p-chlorobenzalacetone
PubChem CID 736572
Nombre IUPAC (E)-4-(4-clorofenil)but-3-en-2-ona
SMILES CC(=O)C=CC1=CC=C(C=C1)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Chlorobenzylideneacetone
Punto de fusión 55°C to 60°C
Punto de ebullición 145°C to 147°C (5 mmHg)
Cantidad 25 g
Beilstein 1100204
Formula Weight (peso de la fórmula) 180.64
Porcentaje de pureza 98%