Learn More
4-Clorobenzoiluroacetona, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11367395
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11367395 5 g 5 g
11377395 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11367395 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L05321.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 3160-40-5 | C10H9ClO | 180.631 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3160-40-5
Fórmula molecular C10H9ClO
Peso molecular (g/mol) 180.631
Número MDL MFCD00018790
Clave InChI UUKRKWJGNHNTRG-NSCUHMNNSA-N
Sinónimo 4-chlorobenzylideneacetone, 4-chlorobenzalacetone, 4-4-chlorophenyl-3-buten-2-one, 4-4-chlorophenyl but-3-en-2-one, e-4-4-chlorophenyl but-3-en-2-one, 3e-4-4-chlorophenyl but-3-en-2-one, e-4-4-chlorophenyl-but-3-en-2-one, p-chlorobenzylidene acetone, 3-buten-2-one, 4-4-chlorophenyl, p-chlorobenzalacetone
PubChem CID 736572
Nombre IUPAC (E)-4-(4-clorofenil)but-3-en-2-ona
SMILES CC(=O)C=CC1=CC=C(C=C1)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Chlorobenzylideneacetone
Punto de fusión 55°C to 60°C
Punto de ebullición 145°C to 147°C (5 mmHg)
Cantidad 5 g
Beilstein 1100204
Formula Weight (peso de la fórmula) 180.64
Porcentaje de pureza 98%
RUO – Research Use Only
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.