Learn More
4-clorobencilamina, TRC
Código de producto. 30352973
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30352973 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 30352973 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC3677555G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Chlorobenzylamine
CAS 104-86-9
Fórmula molecular C7H8ClN
Cantidad 5 g
Sinónimo p-Chlorobenzylamine, (4-Chlorophenyl)methanamine, (4-Chlorophenyl)methylamine, (p-Aminomethyl)phenyl Chloride, (p-Chlorophenyl)methylamine, 1-(4-Chlorophenyl)methanamine, 4-Chlorobenzenemethanamine, 4-Chlorobenzylamine, NSC 60119, p-Chlorobenzenemethanamine, p-Chlorobenzylamine
Fórmula InChI InChI=1S/C7H8ClN/c8-7-3-1-6(5-9)2-4-7/h1-4H,5,9H2
SMILES NCc1ccc(Cl)cc1
Nombre IUPAC (4-clorofenil)metanamina
Peso molecular (g/mol) 141.6
Formula Weight (peso de la fórmula) 141.0345