Learn More
4-clorobencilamina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Chlorobenzylamine |
| CAS | 104-86-9 |
| Fórmula molecular | C7H8ClN |
| Cantidad | 25 g |
| Sinónimo | p-Chlorobenzylamine, (4-Chlorophenyl)methanamine, (4-Chlorophenyl)methylamine, (p-Aminomethyl)phenyl Chloride, (p-Chlorophenyl)methylamine, 1-(4-Chlorophenyl)methanamine, 4-Chlorobenzenemethanamine, 4-Chlorobenzylamine, NSC 60119, p-Chlorobenzenemethanamine, p-Chlorobenzylamine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H8ClN/c8-7-3-1-6(5-9)2-4-7/h1-4H,5,9H2 |
| SMILES | NCc1ccc(Cl)cc1 |
| Nombre IUPAC | (4-clorofenil)metanamina |
| Peso molecular (g/mol) | 141.6 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 141.0345 |