Learn More
4-Clorobencilamina, +97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11421748
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11421748 100 g 100 g
11344749 5 g 5 g
11411748 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11421748 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A13984.22
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 104-86-9 | C7H8ClN | 141.598 g/mol
4-Chlorobenzylamine is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 4-clorobencilamina se utiliza como intermedio farmacéutico.
Solubilidad
No miscible en agua.
Notas
Sensible al aire. Incompatible con agentes oxidantes y dióxido de carbono.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 104-86-9
Fórmula molecular C7H8ClN
Peso molecular (g/mol) 141.598
Número MDL MFCD00008121
Clave InChI YMVFJGSXZNNUDW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-chlorobenzylamine, 4-chlorophenyl methanamine, p-chlorobenzylamine, benzenemethanamine, 4-chloro, 1-4-chlorophenyl methanamine, 4-chloro-benzylamine, benzylamine, p-chloro, 4-chlorophenyl methylamine, para-chlorobenzylamine, chembl13218
PubChem CID 66036
Nombre IUPAC (4-clorofenil)metanamina
SMILES C1=CC(=CC=C1CN)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Chlorobenzylamine
Densidad 1.16
Punto de ebullición 229°C
Temperatura de inflamación 90°C (194°F)
Olor Amine-like
Índice de refracción 1.559
Cantidad 100 g
Número UN UN2735
Beilstein 507949
Sensibilidad Air Sensitive
Información de solubilidad Not miscible in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 141.6
Porcentaje de pureza ≥97%