Learn More
Cloruro de (4-clorobencil)trifenilfosfonio, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11489333
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11489333 25 g 25 g
11499333 100 g 100 g
11409343 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11489333 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A11769.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1530-39-8 | C25H21Cl2P | 423.32 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1530-39-8
Fórmula molecular C25H21Cl2P
Peso molecular (g/mol) 423.32
Número MDL MFCD00041533
Clave InChI RAHOAHBOOHXRDY-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo 4-chlorobenzyl triphenylphosphonium chloride, 4-chlorobenzyl triphenylphosphoniumchloride, 4-chlorophenyl methyl triphenylphosphanium chloride, acmc-1bpq8, 4-chlorobenzyltriphenylphosphonium chloride, 4-chlorobenzyltriphenyl-phosphonium chloride, 4-chlorophenyl methyl-triphenylphosphanium chloride, 4-chlorophenyl methyl-triphenylphosphonium chloride, 4-chlorophenyl methyl triphenylphosphine, chloride, 4-chlorobenzyl triphenyl phosphonium chloride
PubChem CID 2733546
SMILES [Cl-].ClC1=CC=C(C[P+](C2=CC=CC=C2)(C2=CC=CC=C2)C2=CC=CC=C2)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (4-Chlorobenzyl)triphenylphosphonium chloride
Punto de fusión 286°C to 291°C
Cantidad 25 g
Beilstein 4173400
Sensibilidad Hygroscopic
Nombre IUPAC (4-clorofenil)metil-trifenilfosfanio; cloruro
Formula Weight (peso de la fórmula) 423.32
Porcentaje de pureza ≥98%