Learn More
4-Clorobencilo metil sulfona, TRC
Código de producto. 30367816
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30367816 500 mg 500 miligramos
30359159 1 g 1 g
30367519 100 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30367816 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC650980500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5925-80-4
Fórmula molecular C8 H9 Cl O2 S
Peso molecular (g/mol) 204.67
Sinónimo Benzene, 1-chloro-4-[(methylsulfonyl)methyl]-, Sulfone, p-chlorobenzyl methyl (6CI,7CI,8CI), 1-Chloro-4-[(methylsulfonyl)methyl]benzene, 4-Chlorobenzyl methyl sulfone
Nombre IUPAC 1-cloro-4-(metilsulfonilmetil)benceno
SMILES CS(=O)(=O)Cc1ccc(Cl)cc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Chlorobenzyl methyl sulfone
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C8H9ClO2S/c1-12(10,11)6-7-2-4-8(9)5-3-7/h2-5H,6H2,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 204.0012