Learn More
4-Clorobencil metil sulfona 100 μg/mL en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30327464
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30327464 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30327464 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA11392950AL100
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Chlorobenzyl methyl sulfone
CAS 5925-80-4
Nombres de analitos o componentes 4-Chlorobenzyl methyl sulfone
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C8 H9 Cl O2 S
Concentración 100 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Benzene, 1-chloro-4-[(methylsulfonyl)methyl]-, Sulfone, p-chlorobenzyl methyl (6CI,7CI,8CI), 1-Chloro-4-[(methylsulfonyl)methyl]benzene, 4-Chlorobenzyl methyl sulfone
Fórmula InChI InChI=1S/C8H9ClO2S/c1-12(10,11)6-7-2-4-8(9)5-3-7/h2-5H,6H2,1H3
SMILES CS(=O)(=O)Cc1ccc(Cl)cc1
Nombre IUPAC 1-cloro-4-(metilsulfonilmetil)benceno
Solvent or Matrix Acetonitrile
Peso molecular (g/mol) 204.67
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 204.0012 g/mol