Learn More
4-Clorobencilo isotiocianato, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11327506
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11327506 1 g 1 g
11337506 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11327506 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L09579.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 3694-45-9 | C8H6ClNS | 183.653 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3694-45-9
Fórmula molecular C8H6ClNS
Peso molecular (g/mol) 183.653
Número MDL MFCD00041116
Clave InChI DEHXIHUIYSXZNH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-chlorobenzyl isothiocyanate, 1-chloro-4-isothiocyanatomethyl benzene, p-chlorobenzyl isothiocyanate, benzene, 1-chloro-4-isothiocyanatomethyl, isothiocyanic acid, p-chlorobenzyl ester, 4-chlorobenzylisothiocyanate, benzene, 1-chloro-4-isothiocyanatomethyl-9ci, acmc-1cng5, wln: scn1r dg, p-chlorobenzylisothiocyanate
PubChem CID 19408
Nombre IUPAC 1-Cloro-4-(isotiocianatometil)benceno
SMILES C1=CC(=CC=C1CN=C=S)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Chlorobenzyl isothiocyanate
Densidad 1.27
Cantidad 1 g
Olor Irritating
Índice de refracción 1.6145
Número UN UN2922
Beilstein 2085917
Punto de ebullición 169°C to 170°C (25 mmHg)
Formula Weight (peso de la fórmula) 183.66
Porcentaje de pureza 97%