Learn More
4-Cianuro de clorobenzilo, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 10355740 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
100 g
250 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Unit Size:
100 GR
250 GR
5 GR
500 GR
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad Envase Unit Size
10355740 5 g Frasco de vidrio 5 GR
10080870 100 g Frasco de vidrio 100 GR
10102760 250 g Frasco de vidrio 250 GR
10000890 500 g Frasco de vidrio 500 GR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10355740 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 108810050
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-12-2026
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 140-53-4 | C8H6ClN | 151.6 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 140-53-4
Fórmula molecular C8H6ClN
Peso molecular (g/mol) 151.6
Número MDL MFCD00001918
Clave InChI IVYMIRMKXZAHRV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-chlorobenzyl cyanide, 4-chlorophenyl acetonitrile, 4-chlorophenylacetonitrile, 2-4-chlorophenyl acetonitrile, p-chlorobenzyl cyanide, 4-chlorobenzeneacetonitrile, benzeneacetonitrile, 4-chloro, p-chlorophenyl acetonitrile, p-chlorophenylacetonitrile, 4-chlorobenzylcyanide
PubChem CID 241582
ChEBI CHEBI:17346
Nombre IUPAC 2-(4-clorofenil)acetonitrilo
SMILES C1=CC(=CC=C1CC#N)Cl
Specifications
Nombre del producto químico o material 4-Chlorobenzyl cyanide
Nombre de nota 98+%
% mín. CAS 98.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 29°C to 30°C
Color De incoloro a amarillo
Punto de ebullición 265°C to 267°C
Temperatura de inflamación 133°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal ClC6H4CH2CN
Índice de refracción 1.5415 to 1.5435
Cantidad 5 g
Beilstein 09, 448
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble in water. Other solubilities: soluble in acetone and alcohol
Formula Weight (peso de la fórmula) 151.6
Porcentaje de pureza 98+%
Forma física Líquido después derretirse
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 4-Chlorobenzyl cyanide
Signal Word
  • Peligro
Hazard Category
  • Toxicidad aguda Categoría 2
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Hazard Statement
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H300-Mortal en caso de ingestión.
Precautionary Statement
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.