Learn More
Cloruro de 4-clorobencil, + 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10697112 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
250 g
1 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
250 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10697112 5 g 5 g
10607312 250 g 250 g
10371424 1 kg 1 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10697112 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 150240050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 104-83-6 | C7H6Cl2 | 161.03 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 104-83-6
Fórmula molecular C7H6Cl2
Peso molecular (g/mol) 161.03
Número MDL MFCD00000914
Clave InChI JQZAEUFPPSRDOP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-chlorobenzyl chloride, 1-chloro-4-chloromethyl benzene, p-chlorobenzyl chloride, benzene, 1-chloro-4-chloromethyl, alpha,4-dichlorotoluene, 4-chlorobenzylchloride, 4-chlorophenyl methyl chloride, 1-chloro-4-chloromethyl-benzene, alpha,p-dichlorotoluene, toluene, p,alpha-dichloro
PubChem CID 7723
Nombre IUPAC 1-cloro-4-(clorometil)benceno
SMILES C1=CC(=CC=C1CCl)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Chlorobenzyl chloride
Nombre de nota 99+%
% mín. CAS 99.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 27°C to 28°C
Color Incoloro a blanco
Punto de ebullición 221°C
Temperatura de inflamación 107°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 0.5% max. p-Chlorobenzal chloride (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal ClC6H4CH2Cl
Cantidad 5 g
Beilstein 05, 308
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol,ether and acetone
Formula Weight (peso de la fórmula) 161.03
Porcentaje de pureza 99+%
Forma física Sólido de baja fusión cristalina