Learn More
Cloruro de 4-clorobenzoílo, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11437706
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
250 g
1000 g
5000 g
Tamaño de la unidad:
1000 g
25 g
250 g
5000 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11437706 250 g 250 g
11364749 25 g 25 g
11427706 1000 g 1000 g
11374749 5000 g 5000 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11437706 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A14696.30
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 104-83-6 | C7H6Cl2 | 161.025 g/mol
4-Chlorobenzyl chloride was the test compound for determining rat hepatocellular thiols by HPLC. As a reagent used in derivatization of, for example, a calix[4]arene and a tryptamine. It is widely used as an intermediate for manufacturing organic compounds like benzyl alcohol and benzyl cyanide. Also used in fuel as a gum inhibitor.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El cloruro de 4-clorobenzoílo fue el compuesto de prueba para determinar tioles hepatocelulares de rata por HPLC (cromatografía líquida de alto rendimiento). Como reactivo utilizado en la derivatización de, por ejemplo, un calix[4]areno y una triptamina. Se utiliza ampliamente como intermediario para la fabricación de compuestos orgánicos como alcohol bencílico y cianuro bencílico. También se usa en el combustible como inhibidor de gomas.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Incompatible con agentes y bases oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 104-83-6
Fórmula molecular C7H6Cl2
Peso molecular (g/mol) 161.025
Número MDL MFCD00000914
Clave InChI JQZAEUFPPSRDOP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-chlorobenzyl chloride, 1-chloro-4-chloromethyl benzene, p-chlorobenzyl chloride, benzene, 1-chloro-4-chloromethyl, alpha,4-dichlorotoluene, 4-chlorobenzylchloride, 4-chlorophenyl methyl chloride, 1-chloro-4-chloromethyl-benzene, alpha,p-dichlorotoluene, toluene, p,alpha-dichloro
PubChem CID 7723
Nombre IUPAC 1-cloro-4-(clorometil)benceno
SMILES C1=CC(=CC=C1CCl)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Chlorobenzyl chloride
Punto de fusión 26°C to 30°C
Densidad 1.275
Punto de ebullición 220°C to 221°C
Temperatura de inflamación 107°C (225°F)
Olor Pungent
Índice de refracción 1.5575
Cantidad 250 g
Número UN UN3427
Beilstein 471558
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 161.03
Porcentaje de pureza ≥98%