Learn More
4-cloruro de clorobencilo (~90%), TRC
Código de producto. 30138658
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
100 g
Tamaño de la unidad:
10 g
100 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30138658 100 g 100 g
30005644 50 g 50 g
30011261 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30138658 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC364730100G
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 104-83-6
Fórmula molecular C7H6Cl2
Peso molecular (g/mol) 161.03
Sinónimo (4-Chlorophenyl)methyl Chloride, 1-(Chloromethyl)-4-chlorobenzene, 1-Chloro-4-(chloromethyl)benzene, 4-Chloro-1-(chloromethyl)benzene, 4-Chlorobenzyl Chloride, 4-Chloromethyl chlorobenzene, NSC 34032, p,alpha-Dichlorotoluene, p-Chlorobenzyl Chloride, p-Chlorophenylmethyl Chloride, alpha,4-Dichlorotoluene, alpha,p-Dichlorotoluene;
Nombre IUPAC 1-cloro-4-(clorometil)benceno
SMILES ClCc1ccc(Cl)cc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Chlorobenzyl Chloride
Cantidad 100 g
Fórmula InChI InChI=1S/C7H6Cl2/c8-5-6-1-3-7(9)4-2-6/h1-4H,5H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 159.9847