Learn More
Bromuro de 4-clorobencilo, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11459897
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11459897 25 g 25 g
11449897 5 g 5 g
11469897 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11459897 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B22858.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 622-95-7 | C7H6BrCl | 205.48 g/mol
4-Chlorobenzyl bromide is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El bromuro de 4-clorobencilo se utiliza como intermediario farmacéutico.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Incompatible con agentes oxidantes, bases y metales activos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 622-95-7
Fórmula molecular C7H6BrCl
Peso molecular (g/mol) 205.48
Número MDL MFCD00040714
Clave InChI KQNBRMUBPRGXSL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-chlorobenzyl bromide, 1-bromomethyl-4-chlorobenzene, p-chlorobenzyl bromide, 4-chlorobenzylbromide, benzene, 1-bromomethyl-4-chloro, alpha-bromo-4-chlorotoluene, 4cbb, p-chlorobenzylbromide, 4-chloro-benzylbromide
PubChem CID 69329
Nombre IUPAC 1-(bromometil)-4-clorobenceno
SMILES ClC1=CC=C(CBr)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Chlorobenzyl bromide
Punto de fusión 46°C to 51°C
Punto de ebullición 107°C to 108°C (8 mmHg)
Olor Pungent
Cantidad 25 g
Número UN UN3261
Beilstein 606497
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 205.49
Porcentaje de pureza ≥98%