Learn More
Alcohol 4-clorobencílico, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11460423
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11460423 100 g 100 g
11450423 25 g 25 g
11470423 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11460423 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A11504.22
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 24-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 873-76-7 | C7H7ClO | 142.582 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Aplicaciones
El alcohol 4-clorobencílico actúa como reactivo para la protección de los grupos carboxílicos como sus ésteres 4-clorobenzílicos, más estables al ácido que los ésteres benzilílicos correspondientes. Se utiliza como disolvente en los decapantes y los revestimientos a base de agua. Actúa como endurecedor. También se utiliza en productos farmacéuticos, cosméticos, conservantes, así como agentes saborizantes y aromatizantes.
Solubilidad
Soluble en agua (2,5 mg/ml a 20 °C) y metanol.
Notas
Almacenar en un área fresca, seca y bien ventilada alejado de sustancias incompatibles, como los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 873-76-7
Fórmula molecular C7H7ClO
Peso molecular (g/mol) 142.582
Número MDL MFCD00004652
Clave InChI PTHGDVCPCZKZKR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-chlorobenzyl alcohol, 4-chlorophenyl methanol, p-chlorobenzyl alcohol, benzenemethanol, 4-chloro, 4-chlorobenzenemethanol, 4-chlorobenzylalcohol, benzyl alcohol, p-chloro, 4-chlorobenzylic alcohol, unii-gf8bs53b6v, ccris 5120
PubChem CID 13397
Nombre IUPAC (4-clorofenil)metanol
SMILES C1=CC(=CC=C1CO)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Chlorobenzyl alcohol
Punto de fusión 68°C to 72°C
Punto de ebullición 234°C
Cantidad 100 g
Beilstein 636502
Información de solubilidad Soluble in water (2.5mg/ml at 20°C),and methanol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 142.59
Porcentaje de pureza 99%