Learn More
Alcohol 4-clorobencílico, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10142660 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10142660 25 g Frasco de vidrio 25 g
10733641 100 g Frasco de vidrio 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10142660 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 108770250
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 873-76-7 | C7H7ClO | 142.58 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 873-76-7
Fórmula molecular C7H7ClO
Peso molecular (g/mol) 142.58
Número MDL MFCD00004652
Clave InChI PTHGDVCPCZKZKR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-chlorobenzyl alcohol, 4-chlorophenyl methanol, p-chlorobenzyl alcohol, benzenemethanol, 4-chloro, 4-chlorobenzenemethanol, 4-chlorobenzylalcohol, benzyl alcohol, p-chloro, 4-chlorobenzylic alcohol, unii-gf8bs53b6v, ccris 5120
PubChem CID 13397
Nombre IUPAC (4-clorofenil)metanol
SMILES C1=CC(=CC=C1CO)Cl
Specifications
Nombre del producto químico o material 4-Chlorobenzyl alcohol
Nombre de nota 99%
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 69.0°C to 72.0°C
Color De beige a blanco
Punto de ebullición 234.0°C
Temperatura de inflamación 70°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal ClC6H4CH2OH
Cantidad 25 g
Beilstein 06, 444
Fieser 07,59
Información de solubilidad Solubility in water: 2.5g/L in water (20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 142.58
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Agujas cristalinas o polvo