Learn More
Cianuro de 4-clorobencil-2,3,5,6-d4, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (4-Chlorophenyl)acetonitrile-D4 (4-chlorophenyl-D4) |
| CAS | 1219804-00-8 |
| Fórmula molecular | C8 D4 H2 Cl N |
| Cantidad | 0.05 g |
| Sinónimo | Benzene-2,3,5,6-d4-acetonitrile, 4-chloro- (ACI), 4-Chlorobenzene-2,3,5,6-d4-acetonitrile (ACI), 4-Chlorobenzyl-2,3,5,6-d4 Cyanide, (4-Chlorophenyl-d4)acetonitrile, (4-Chlorophenyl)acetonitrile-D4 (4-chlorophenyl-D4) |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C8H6ClN/c9-8-3-1-7(2-4-8)5-6-10/h1-4 H,5H2/i1D,2 D,3 D,4 D |
| SMILES | [2 H]c1c([2 H])c(CC#N)c([2 H])c([2 H])c1Cl |
| Nombre IUPAC | 2-(4-cloro-2,3,5,6-tetradeuteriofenil)acetonitrilo |
| Peso molecular (g/mol) | 155.6176 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 155.044 g/mol |
| Mostrar más |