Learn More
4-clorobenzoilacetonitrilo, TRC
Código de producto. 30362333
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30362333 10 g 10 g
1 options
Código de producto. 30362333 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC36502510G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Chlorobenzoylacetonitrile
CAS 4640-66-8
Fórmula molecular C9 H6 Cl N O
Cantidad 10 g
Fórmula InChI InChI=1S/C9H6ClNO/c10-8-3-1-7(2-4-8)9(12)5-6-11/h1-4H,5H2
SMILES Clc1ccc(cc1)C(=O)CC#N
Nombre IUPAC 3-(4-clorofenil)-3-oxopropanenitrilo
Peso molecular (g/mol) 179.6
Formula Weight (peso de la fórmula) 179.0138