Learn More
4-Clorobenzoilacetonitrilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11459503
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11459503 5 g 5 g
11469503 25 g 25 g
11479503 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11459503 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A12364.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 4640-66-8 | C9H6ClNO | 179.603 g/mol
Pharmaceutical Intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Intermediarios farmacéuticos.
Solubilidad
Soluble en diclorometano, éter, acetato de etilo y metanol
Notas
Almacenar en - 20 °C. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar alejado de agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4640-66-8
Fórmula molecular C9H6ClNO
Peso molecular (g/mol) 179.603
Número MDL MFCD00051625
Clave InChI JYOUFPNYTOFCSJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-chlorobenzoylacetonitrile, 3-4-chlorophenyl-3-oxopropanenitrile, 4-chlorophenacylcyanide, p-chlorophenacyl cyanide, 4-chlorobenzoyl acetonitrile, 3-4-chloro-phenyl-3-oxo-propionitrile, 4-chlorobenzoylacetonitirle, zlchem 1256, pubchem12045, acmc-1akag
PubChem CID 138308
Nombre IUPAC 3-(4-clorofenil)-3-oxopropanenitrilo
SMILES C1=CC(=CC=C1C(=O)CC#N)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Chlorobenzoylacetonitrile
Punto de fusión 128°C to 132°C
Cantidad 5 g
Beilstein 743368
Información de solubilidad Soluble in Dichloromethane,Ether,Ethyl Acetate and Methanol
Formula Weight (peso de la fórmula) 179.61
Porcentaje de pureza 98%