Learn More
Cloruro de 4-clorobenzoil-d4, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-chloro-2,3,5,6-tetradeuteriobenzoyl chloride |
| CAS | 87367-51-9 |
| Fórmula molecular | C7 2H4 Cl2 O |
| Cantidad | 0.5 g |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C7H4Cl2O/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(9)10/h1-4 H/i1D,2 D,3 D,4 D |
| SMILES | [2 H]c1c([2 H])c(C(=O)Cl)c([2 H])c([2 H])c1Cl |
| Nombre IUPAC | cloruro de 4-cloro-2,3,5,6-tetradeuteriobenzoilo |
| Peso molecular (g/mol) | 179.037 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 177.989 g/mol |
| Porcentaje de pureza | 98 atom % D, min 98% Chemical Purity |