Learn More
Cloruro de 4-clorobenzoilo, TRC
Código de producto. 30362966
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Código de producto. Cantidad
30362966 25 g
1 options
Código de producto. 30362966 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC36444025G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Chlorobenzoyl Chloride
CAS 122-01-0
Fórmula molecular C7H4Cl2O
Cantidad 25 g
Sinónimo 4-Chloro-benzoyl Chloride, p-Chloro-benzoyl Chloride, 4-Chlorobenzoic Acid Chloride, p-Chlorobenzoyl Chloride, para-Chlorobenzoyl Chloride
Fórmula InChI InChI=1S/C7H4Cl2O/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(9)10/h1-4H
SMILES ClC(=O)c1ccc(Cl)cc1
Nombre IUPAC Cloruro de 4-clorobenzoilo
Peso molecular (g/mol) 175.01
Formula Weight (peso de la fórmula) 173.9639