Learn More
Cloruro de 4-clorobenzoilo, TRC
Código de producto. 30365721
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30365721 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 30365721 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC3644405G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nombre del producto químico o material 4-Chlorobenzoyl Chloride
CAS 122-01-0
Fórmula molecular C7H4Cl2O
Cantidad 5 g
Sinónimo 4-Chloro-benzoyl Chloride, p-Chloro-benzoyl Chloride, 4-Chlorobenzoic Acid Chloride, p-Chlorobenzoyl Chloride, para-Chlorobenzoyl Chloride
Fórmula InChI InChI=1S/C7H4Cl2O/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(9)10/h1-4H
SMILES ClC(=O)c1ccc(Cl)cc1
Nombre IUPAC Cloruro de 4-clorobenzoilo
Peso molecular (g/mol) 175.01
Formula Weight (peso de la fórmula) 173.9639
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.