Learn More
Cloruro de 4-clorobenzoilo, 99+%
Código de producto. 11974981 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mL
100 mL
500 mL
2.5 L
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 ml
2.50 litro
5 ml
500 ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
11974981 2.5 L Frasco de vidrio 2.50 litro
10041650 5 mL Frasco de vidrio 5 ml
10377170 100 mL Frasco de vidrio 100 ml
10407550 500 mL Frasco de vidrio 500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11974981 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 150190025
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
Añadir a la cesta
CAS :122-01-0 | C7H4Cl2O | 175,01 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 122-01-0
Fórmula molecular C7H4Cl2O
Peso molecular (g/mol) 175.01
Clave InChI RKIDDEGICSMIJA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzoyl chloride, 4-chloro, p-chlorobenzoyl chloride, para-chlorobenzoyl chloride, 4-chlorobenzoic acid chloride, 4-chlorobenzoylchloride, 4-chloro benzoyl chloride, benzoylchloride, 4-chloro, benzoyl chloride, p-chloro, ccris 8935, pcboc
PubChem CID 8501
ChEBI CHEBI:60716
Nombre IUPAC Cloruro de 4-clorobenzoilo
SMILES C1=CC(=CC=C1C(=O)Cl)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Chlorobenzoyl chloride
Punto de fusión 12.0°C to 14.0°C
Color Incolora
Densidad 1.3700g/mL
Punto de ebullición 222.0°C
Temperatura de inflamación 105°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal ClC6H4COCl
Índice de refracción 1.5770 to 1.5790
Cantidad 2.5 L
Beilstein 09,341
Gravedad específica 1.37
Información de solubilidad Solubility in water: hydrolyses. Other solubilities: soluble in alcohol,ether and acetone
Formula Weight (peso de la fórmula) 175.01
Porcentaje de pureza 99+%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Chlorobenzoyl chloride
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • EUH029-En contacto con agua libera gases tóxicos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P402+P404-Almacenar en un lugar seco. Almacenar en un recipiente cerrado.
RU– Solo para uso en investigación