Learn More
Cloruro de 4-clorobenzoilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11477797
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11477797 500 g 500 g
11467797 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11477797 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A16325.36
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 122-01-0 | C7H4Cl2O | 175.008 g/mol
Se utilizó cloruro de 4-clorobenzoilo para sintetizar el 4-clorobenzoilo CoA haciéndolo reaccionar con CoA en el tampón KHCO3. El cloruro de 4-clorobenzoil se puede utilizar en los siguientes estudios Acilación del benceno mediante diferentes catalizadores de ácido sólido como ácido dodecafosfotúngstico (DTPA), arcilla DTPA/K-10, K-10, Amberlite, Amberlust-15, Indion-130, Filtrol-24 arcilla y zirconia sulfatada, Preparación de 1-(4-clorobenzoilo)-2, 7-dimetoxinaftaleno, Preparación de 4-clorobenzoil CoA, mediante reacción con CoA en tampón KHCO3, Preparación de semicarbazuros de 1-ariloxiacetil-4-(4-clorobenzoilo).
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se utilizó cloruro de 4-clorobenzoilo para sintetizar el 4-clorobenzoilo CoA haciéndolo reaccionar con CoA en el tampón KHCO3.El cloruro de 4-clorobenzoil se puede utilizar en los siguientes estudios Acilación del benceno mediante diferentes catalizadores de ácido sólido como ácido dodecafosfotúngstico (DTPA), arcilla DTPA/K-10, K-10, Amberlite, Amberlust-15, Indion-130, Filtrol-24 arcilla y zirconia sulfatada, Preparación de 1-(4-clorobenzoil)-2, 7-dimetoxinaftaleno, Preparación de 4-clorobenzoil CoA, mediante reacción con CoA en tampón KHCO3, Preparación de semicarbazuros de 1-ariloxiacetil-4-(4-clorobenzoil).
Solubilidad
Reacciona con agua.Reacciona con el alcohol.
Notas
sensible a la humedad.Almacenar en un lugar fresco.Mantener dentro de un recipiente bien cerrado y en un lugar seco y bien ventilado.Almacénese lejos de agentes oxidantes fuertes, agua, humedad, alcohol y bases.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 122-01-0
Fórmula molecular C7H4Cl2O
Peso molecular (g/mol) 175.008
Número MDL MFCD00000686
Clave InChI RKIDDEGICSMIJA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzoyl chloride, 4-chloro, p-chlorobenzoyl chloride, para-chlorobenzoyl chloride, 4-chlorobenzoic acid chloride, 4-chlorobenzoylchloride, 4-chloro benzoyl chloride, benzoylchloride, 4-chloro, benzoyl chloride, p-chloro, ccris 8935, pcboc
PubChem CID 8501
ChEBI CHEBI:60716
Nombre IUPAC Cloruro de 4-clorobenzoilo
SMILES C1=CC(=CC=C1C(=O)Cl)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Chlorobenzoyl chloride
Punto de fusión 12°C to 14°C
Densidad 1.377
Punto de ebullición 221°C to 222°C
Temperatura de inflamación 105°C (221°F)
Olor Acrid
Índice de refracción 1.578
Cantidad 500 g
Número UN UN3265
Beilstein 471606
Sensibilidad Moisture sensitive
Información de solubilidad Reacts with water. Reacts with alcohol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 175.01
Porcentaje de pureza 98%