Learn More
4-Clorobenzotrifluoruro, TRC
Código de producto. 30367648
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
500 g
Tamaño de la unidad:
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30367648 1 g -
30368080 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30367648 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC3645251G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 98-56-6
Fórmula molecular C7 H4 Cl F3
Peso molecular (g/mol) 180.55
Sinónimo Toluene, p-chloro-α,α,α-trifluoro- (6CI,7CI,8CI), 1-Chloro-4-(trifluoromethyl)benzene, (p-Chlorophenyl)trifluoromethane, 4-(Trifluoromethyl)chlorobenzene, 4-(Trifluoromethyl)phenyl chloride, 4-Chloro(trifluoromethyl)benzene, 4-Chloro-1-trifluoromethylbenzene, 4-Chloro-α,α,α-benzotrifluoride, 4-Chloro-α,α,α-trifluorotoluene, 4-Chlorobenzotrifluoride, 4-Chlorobenzyltrifluoride, 4-Trifluoromethyl-1-chlorobenzene, NSC 10309, Oxol 100, Oxsol 100, Oxsul 100, p-(Trifluoromethyl)chlorobenzene, p-Chloro(trifluoromethyl)benzene, p-Chloro-α,α,α-trifluorotoluene, p-Chlorobenzotrifluoride, p-Trifluoromethylphenyl chloride
Nombre IUPAC 1-cloro-4-(trifluorometil)benceno
SMILES FC(F)(F)c1ccc(Cl)cc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Chloro-alpha,alpha,alpha-trifluorotoluene
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C7H4ClF3/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(9,10)11/h1-4H
Formula Weight (peso de la fórmula) 179.9954