Learn More
4-clorobenzotrifluoruro, Mikromol™
Descripción
4-clorobenzotrifluoruro
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Chloro-alpha,alpha,alpha-trifluorotoluene |
| CAS | 98-56-6 |
| Nombres de analitos o componentes | 4-Chloro-alpha,alpha,alpha-trifluorotoluene |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Fórmula molecular | C7 H4 Cl F3 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | 4-Chlorobenzotrifluoride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H4ClF3/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(9,10)11/h1-4H |
| SMILES | FC(F)(F)c1ccc(Cl)cc1 |
| Nombre IUPAC | 1-cloro-4-(trifluorometil)benceno |
| Mostrar más |