Learn More
4-Clorobenzotricloruro, TRC
Código de producto. 30365715
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
50 g
Tamaño de la unidad:
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30365715 50 g 50 g
30363889 5 g -
30348799 25 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30365715 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC34758550G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5216-25-1
Fórmula molecular C7 H4 Cl4
Peso molecular (g/mol) 229.92
Sinónimo alpha,alpha,alpha,4-Tetrachlorotoluene, Benzene, 1-chloro-4-(trichloromethyl)-, Toluene, p,α,α,α-tetrachloro- (6CI,7CI,8CI), 1-Chloro-4-(trichloromethyl)benzene, 4,α,α,α-Tetrachlorotoluene, 4-Chlorobenzotrichloride, p,α,α,α-Tetrachlorotoluene, p-(Trichloromethyl)chlorobenzene, p-Chloro-α,α,α-trichlorotoluene, p-Chlorobenzotrichloride, p-Chlorophenyltrichloromethane, α,α,α,4-Tetrachlorotoluene, α,α,α,p-Tetrachlorotoluene, α,α,α-Trichloro-4-chlorotoluene
Nombre IUPAC 1-cloro-4-(triclorometilo)benceno
SMILES Clc1ccc(cc1)C(Cl)(Cl)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material alpha,alpha,alpha,4-Tetrachlorotoluene
Cantidad 50 g
Fórmula InChI InChI=1S/C7H4Cl4/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(9,10)11/h1-4H
Formula Weight (peso de la fórmula) 227.9067