Learn More
4-Clorobenzotricloruro, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11425427
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11425427 25 g 25 g
11435427 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11425427 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B23446.14
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 5216-25-1 | C7H4Cl4 | 229.909 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5216-25-1
Fórmula molecular C7H4Cl4
Peso molecular (g/mol) 229.909
Número MDL MFCD00000790
Clave InChI LVZPKYYPPLUECL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-chlorobenzotrichloride, 1-chloro-4-trichloromethyl benzene, p-chlorobenzotrichloride, benzene, 1-chloro-4-trichloromethyl, p-chlorophenyltrichloromethane, p-trichloromethylchlorobenzene, alpha,alpha,alpha,4-tetrachlorotoluene, unii-1up9gju33s, ccris 8902, p,alpha,alpha,alpha-tetrachlorotoluene
PubChem CID 21277
Nombre IUPAC 1-cloro-4-(triclorometilo)benceno
SMILES C1=CC(=CC=C1C(Cl)(Cl)Cl)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Chlorobenzotrichloride
Punto de fusión 5°C to 6°C
Densidad 1.495
Cantidad 25 g
Índice de refracción 1.573
Número UN UN1760
Beilstein 1866549
Punto de ebullición 245°C
Formula Weight (peso de la fórmula) 229.92
Porcentaje de pureza ≥98%