Learn More
4-clorobenzotiofeno, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Chlorobenzothiophene |
| CAS | 66490-33-3 |
| Fórmula molecular | C8H5ClS |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | 4-Chlorobenzo[b]thiophene |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H5ClS/c9-7-2-1-3-8-6(7)4-5-10-8/h1-5H |
| SMILES | Clc1cccc2sccc12 |
| Nombre IUPAC | 4-cloro-1-benzotiofeno |
| Peso molecular (g/mol) | 168.64 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 167.98 |