Learn More
4-Clorobenzofenona, TRC
Código de producto. 30133817
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30133817 10 g 10 g
30003701 5 g 5 g
30012920 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30133817 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC36448510G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 134-85-0
Fórmula molecular C13 H9 Cl O
Peso molecular (g/mol) 216.66
Sinónimo (4-Chlorophenyl)phenylmethanone, 4-Chlorobenzophenone, Meclozine Hydrochloride Imp. C (EP)
Nombre IUPAC (4-clorofenil)-fenilmetanona
SMILES Clc1ccc(cc1)C(=O)c2ccccc2
Specifications
Nombre del producto químico o material 4-Chlorobenzophenone
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 10 g
Fórmula InChI InChI=1S/C13H9ClO/c14-12-8-6-11(7-9-12)13(15)10-4-2-1-3-5-10/h1-9H
Formula Weight (peso de la fórmula) 216.0342
Porcentaje de pureza >95%