Learn More
4-clorobenzofenona, Mikromol™
Código de producto. 30052548
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30052548 100 mg 100 miligramos
30049390 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30052548 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0380.10
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
4-clorobenzofenona
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Chlorobenzophenone
CAS 134-85-0
Nombres de analitos o componentes 4-Chlorobenzophenone
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C13 H9 Cl O
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo Meclozine Hydrochloride Imp. C (EP), Meclozine Imp. C (EP), 4-Chlorobenzophenone, (4-Chlorophenyl)phenylmethanone, Meclozine Dihydrochloride Impurity C, Meclozine Impurity C
Fórmula InChI InChI=1S/C13H9ClO/c14-12-8-6-11(7-9-12)13(15)10-4-2-1-3-5-10/h1-9H
SMILES Clc1ccc(cc1)C(=O)c2ccccc2
Nombre IUPAC (4-clorofenil)-fenilmetanona
Peso molecular (g/mol) 216.66
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 216,0342 g/mol