Learn More
4-Clorobenzofenona, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11498047
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
2500 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11498047 500 g 500 g
11488047 100 g 100 g
11408057 2500 g 2500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11498047 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A17458.36
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 134-85-0 | C13H9ClO | 216.664 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 134-85-0
Fórmula molecular C13H9ClO
Peso molecular (g/mol) 216.664
Número MDL MFCD00000622
Clave InChI UGVRJVHOJNYEHR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-chlorobenzophenone, 4-chlorophenyl phenyl methanone, p-chlorobenzophenone, methanone, 4-chlorophenyl phenyl, benzophenone, 4-chloro, p-cbp, unii-wih1iz728u, 4-chloro benzophenone, 4-chlorophenyl-phenylmethanone, wih1iz728u
PubChem CID 8653
Nombre IUPAC (4-clorofenil)-fenilmetanona
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(=O)C2=CC=C(C=C2)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Chlorobenzophenone
Punto de fusión 75°C to 77°C
Punto de ebullición 332°C
Temperatura de inflamación 143°C (289°F)
Cantidad 500 g
Beilstein 512043
Formula Weight (peso de la fórmula) 216.67
Porcentaje de pureza 99%