Learn More
4-clorobenzonitrilo, TRC
Código de producto. 30349322
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30349322 500 mg 500 miligramos
1 options
Código de producto. 30349322 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC427640500MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Chlorobenzonitrile
CAS 623-03-0
Fórmula molecular C7H4ClN
Cantidad 500 mg
Sinónimo Benzonitrile, 4-chloro- (9CI, ACI), 4-Chlorobenzonitrile (ACI), Benzonitrile, p-chloro- (8CI), 1-Chloro-4-benzonitrile, 1-Chloro-4-cyanobenzene, 1-Cyano-4-chlorobenzene, 4-Chlorobenzenitrile, 4-Chlorobenzonitril, 4-Chlorocyanobenzene, 4-Chlorophenyl cyanide, 4-Cyanochlorobenzene, 4-Cyanophenyl chloride, NSC 6111, p-Chlorobenzonitrile, p-Chlorocyanobenzene, p-Cyanochlorobenzene
Fórmula InChI InChI=1S/C7H4ClN/c8-7-3-1-6(5-9)2-4-7/h1-4H
SMILES N#CC1=CC=C(Cl)C=C1
Nombre IUPAC 4-clorobenzonitrilo
Peso molecular (g/mol) 137.57
Formula Weight (peso de la fórmula) 137.0032