Specifications
| Nombre del producto químico o material | 4-Chlorobenzonitrile |
| Punto de fusión | 91°C to 94°C |
| % mín. CAS | 98.5 |
| Color | Blanco a amarillo |
| % máx. CAS | 100.0 |
| Densidad | 108g/mL |
| Cantidad | 500 g |
| Espectro infrarrojo | Auténtico |
| Envase | Frasco de plástico |
| Forma física | Escamas o trozos |
| Show More |