Learn More
4-Clorobenzonitrilo, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10321703 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10321703 25 g Frasco de plástico 25 g
10705991 100 g Frasco de plástico 100 g
10722105 500 g Frasco de plástico 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10321703 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 151870250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 623-03-0 | C7H4ClN | 137.57 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 623-03-0
Fórmula molecular C7H4ClN
Peso molecular (g/mol) 137.57
Número MDL MFCD00001813
Clave InChI GJNGXPDXRVXSEH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo p-chlorobenzonitrile, benzonitrile, 4-chloro, p-cyanochlorobenzene, benzonitrile, p-chloro, 4-cyanochlorobenzene, nitril kyseliny p-chlorbenzoove, p-chlorbenzonitrile, unii-4z0hgp3a8a, pcbn, 4-chloro benzonitrile
PubChem CID 12163
Nombre IUPAC 4-clorobenzonitrilo
SMILES ClC1=CC=C(C=C1)C#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Chlorobenzonitrile
Punto de fusión 91°C to 94°C
% mín. CAS 98.5
Color Blanco a amarillo
% máx. CAS 100.0
Densidad 108g/mL
Cantidad 25 g
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de plástico
Forma física Escamas o trozos
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Fórmula lineal ClC6H4CN
Beilstein 09, 341
Punto de ebullición 223°C
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 137.57
Porcentaje de pureza 99%