Learn More
4-Clorobenzonitrilo, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11481878
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
1000 g
Tamaño de la unidad:
1000 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11481878 250 g 250 g
11471878 50 g 50 g
11461878 1000 g 1000 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11481878 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A14524.30
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 623-03-0 | C7H4ClN | 137.57 g/mol
4-Chlorobenzonitrile is used to prepare a red pigment for plastics. It is also used in the preparation of amides in organic synthesis. Further, it is used as an intermediate of dye and active pharmaceutical ingredients.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 4-clorobenzonitrilo se utiliza para preparar un pigmento rojo para los plásticos. También se utiliza en la preparación de amidas en la síntesis orgánica. Además, se utiliza como producto intermedio para colorantes e ingredientes farmacéuticos activos.
Solubilidad
Soluble en alcohol y éter. Insoluble en agua.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 623-03-0
Fórmula molecular C7H4ClN
Peso molecular (g/mol) 137.57
Número MDL MFCD00001813
Clave InChI GJNGXPDXRVXSEH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo p-chlorobenzonitrile, benzonitrile, 4-chloro, p-cyanochlorobenzene, benzonitrile, p-chloro, 4-cyanochlorobenzene, nitril kyseliny p-chlorbenzoove, p-chlorbenzonitrile, unii-4z0hgp3a8a, pcbn, 4-chloro benzonitrile
PubChem CID 12163
Nombre IUPAC 4-clorobenzonitrilo
SMILES ClC1=CC=C(C=C1)C#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Chlorobenzonitrile
Punto de fusión 90°C to 94°C
Densidad 1.2
Cantidad 250 g
Olor Almond-like
Beilstein 1072122
Punto de ebullición 222°C to 224°C
Información de solubilidad Soluble in alcohol and ether. Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 137.57
Porcentaje de pureza 99%