Learn More
Ácido 4-clorobenzoico-d4, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Chlorobenzoic acid ring-d4 |
| CAS | 85577-25-9 |
| Fórmula molecular | C7 2H4 H Cl O2 |
| Cantidad | 0.25 g |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C7H5ClO2/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(9)10/h1-4 H,(H,9,10)/i1D,2 D,3 D,4 D |
| SMILES | [2 H]c1c([2 H])c(C(=O)O)c([2 H])c([2 H])c1Cl |
| Nombre IUPAC | Ácido 4-cloro-2,3,5,6-tetradeuteriobenzoico |
| Peso molecular (g/mol) | 160.59 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 160.0229 g/mol |
| Porcentaje de pureza | 98 atom % D, min 98% Chemical Purity |