Learn More
Ácido 4-clorobenzoico, TRC
Código de producto. 30357771
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
Código de producto. Cantidad
30357771 50 g
1 options
Código de producto. 30357771 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC36465050G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Chlorobenzoic acid
CAS 74-11-3
Fórmula molecular C7 H5 Cl O2
Cantidad 50 g
Sinónimo Benzoic acid, p-chloro- (7CI,8CI), 4-Chlorobenzoic acid, 4-CBA, Chlorobenzene-4-carboxylic acid, Mycosid, NSC 143358, NSC 32738, NSC 8444, p-Carboxychlorobenzene, p-Chlorbenzoic acid, p-Chlorobenzoic acid
Fórmula InChI InChI=1S/C7H5ClO2/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(9)10/h1-4H,(H,9,10)
SMILES OC(=O)c1ccc(Cl)cc1
Nombre IUPAC Ácido 4-diclorobenzoico
Peso molecular (g/mol) 156.57
Formula Weight (peso de la fórmula) 155.9978