Learn More
Ácido 4-clorobenzoico, Mikromol™
Descripción
Ácido 4-clorobenzoico
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Chlorobenzoic acid |
| CAS | 74-11-3 |
| Nombres de analitos o componentes | 4-Chlorobenzoic acid |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Fórmula molecular | C7 H5 Cl O2 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | Bezafibrate Imp. B (EP), Indometacin Imp. A (EP), Indomethacin USP Related Compound B, Indomethacin USP RC B, 4-Chlorobenzoic Acid, Clopamide Imp. B (EP), Indomethacin Related Compound B, Acemetacin Impurity A, Bezafibrate Impurity B, Clopamide Impurity B, Indometacin Impurity A |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H5ClO2/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(9)10/h1-4H,(H,9,10) |
| SMILES | OC(=O)c1ccc(Cl)cc1 |
| Nombre IUPAC | Ácido 4-diclorobenzoico |
| Mostrar más |