Learn More
Ácido 4-clorobenzoico-d4, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Chlorobenzoic acid ring-d4 |
| CAS | 85577-25-9 |
| Fórmula molecular | C7 2H4 H Cl O2 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | Benzoic-2,3,5,6-d4 acid, 4-chloro- (9CI), 4-Chlorobenzoic Acid-d4, 4-Chlorobenzoic Acid-D4, 4-Chlorobenzoic-d4 Acid, 4-Chlorobenzoic-2,3,5,6-d4 Acid, p-Chlorobenzoic Acid-d4 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H5ClO2/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(9)10/h1-4H,(H,9,10)/i1D,2D,3D,4D |
| SMILES | [2H]c1c([2H])c(C(=O)O)c([2H])c([2H])c1Cl |
| Nombre IUPAC | Ácido 4-cloro-2,3,5,6-tetradeuteriobenzoico |
| Peso molecular (g/mol) | 160.59 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 160.0229 |