Learn More
Ácido de 4-clorobenzoico , 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10347620 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
250 g
1 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
1 Kg
25 g
250 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10347620 25 g Frasco de plástico 25 g
10357620 250 g Frasco de plástico 250 g
10684632 1 kg Frasco de plástico 1 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10347620 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 159250250
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
CAS: 74-11-3 | C7H5ClO2 | 156.57 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 74-11-3
Fórmula molecular C7H5ClO2
Peso molecular (g/mol) 156.57
Número MDL MFCD00002531
Clave InChI XRHGYUZYPHTUJZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo p-chlorobenzoic acid, benzoic acid, 4-chloro, p-chlorbenzoic acid, chlorodracylic acid, benzoic acid, p-chloro, para-chlorobenzoic acid, 4-chloro-benzoic acid, p-carboxychlorobenzene, acido p-clorobenzoico, acido p-clorobenzoico italian
PubChem CID 6318
ChEBI CHEBI:30747
Nombre IUPAC Ácido 4-diclorobenzoico
SMILES C1=CC(=CC=C1C(=O)O)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Chlorobenzoic acid
Nombre de nota 99%
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 240.0°C to 243.0°C
Color Blanco a amarillo
Punto de ebullición 274.0°C to 276.0°C
Temperatura de inflamación 238°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (HPLC)
Envase Frasco de plástico
Fórmula lineal ClC6H4CO2H
Cantidad 25 g
Beilstein 09, 340
Índice Merck 15, 2126
Información de solubilidad Solubility in water: 0,08g/L (20°C). Other solubilities: soluble in hot water, freely soluble in alcohol and ether
Formula Weight (peso de la fórmula) 156.57
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Chlorobenzoic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.