Learn More
Ácido 4-clorobenzoico, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11452108
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1000 g
Tamaño de la unidad:
1000 g
250 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11452108 250 g 250 g
11442108 1000 g 1000 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11452108 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A15135.30
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 74-11-3 | C7H5ClO2 | 156.565 g/mol
4-Chlorobenzoic acid is used to determine the diversity of 2-, 3- and 4-chlorobenzoate degraders in two pristine soils with similar physical and chemical characteristics.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido 4- clorobenzoico se utiliza para determinar la diversidad de degradadores de 2-, 3- y 4-clorobenzoato en dos suelos prístinos con características físicas y químicas similares.
Solubilidad
Soluble en agua (0,08 g/l).
Notas
Almacenar lejos de los agentes oxidantes fuertes. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacénese en un lugar fresco y seco en recipientes herméticos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 74-11-3
Fórmula molecular C7H5ClO2
Peso molecular (g/mol) 156.565
Número MDL MFCD00002531
Clave InChI XRHGYUZYPHTUJZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo p-chlorobenzoic acid, benzoic acid, 4-chloro, p-chlorbenzoic acid, chlorodracylic acid, benzoic acid, p-chloro, para-chlorobenzoic acid, 4-chloro-benzoic acid, p-carboxychlorobenzene, acido p-clorobenzoico, acido p-clorobenzoico italian
PubChem CID 6318
ChEBI CHEBI:30747
Nombre IUPAC Ácido 4-diclorobenzoico
SMILES C1=CC(=CC=C1C(=O)O)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Chlorobenzoic acid
Punto de fusión 239°C to 243°C
Densidad 1.54
Punto de ebullición 275°C
Temperatura de inflamación 238°C (460°F)
Olor Odorless
Cantidad 250 g
Beilstein 907196
Índice Merck 14,2125
Información de solubilidad Soluble in water(0.08g/L).
Formula Weight (peso de la fórmula) 156.57
Porcentaje de pureza ≥98%