Learn More
Ácido 4-clorobenzo[b]tiofeno-2-carboxílico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15485797
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15485797 5 g 5 g
15475797 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15485797 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H33015.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 03-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 23967-57-9 | C9H5ClO2S | 212.647 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 23967-57-9
Fórmula molecular C9H5ClO2S
Peso molecular (g/mol) 212.647
Número MDL MFCD06655155
Clave InChI IPAXPERGAMNMIJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-chlorobenzo b thiophene-2-carboxylic acid, 4-chloro-benzo b thiophene-2-carboxylic acid, benzo b thiophene-2-carboxylic acid, 4-chloro, 4-chloro benzo b thiophene-2-carboxylic acid, 4-chlorobenzothiophene-2-carboxylate, 4-chlorobenzothiophene-2-carboxylic acid, 2-carboxy-4-chlorobenzo b thiophene, 4-chloro-2-benzo b thiophenecarboxylic acid
PubChem CID 3854516
Nombre IUPAC ácido 4-cloro-1-benzotiofeno-2-carboxílico
SMILES C1=CC2=C(C=C(S2)C(=O)O)C(=C1)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Chlorobenzo[b]thiophene-2-carboxylic acid
Punto de fusión ∼233°C (sublimation)
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 212.65
Porcentaje de pureza 97%