Learn More
4-clorobenzhidrol, Mikromol™
Código de producto. 17911486
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17911486 25 mg 25 miligramos
17901796 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17911486 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0380.090025
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
4-clorobenzhidrol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Chlorobenzhydrol
CAS 119-56-2
Nombres de analitos o componentes 4-Chlorobenzhydrol
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C13 H11 Cl O
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo Meclozine Hydrochloride Imp. B (EP), Meclozine Imp. B (EP), Meclizine USP Related Compound A, Meclizine USP RC A, (RS)-(4-Chlorophenyl)phenylmethanol, 4-Chlorobenzhydrol, Meclizine Related Compound A, Meclozine Dihydrochloride Impurity B, Meclozine Impurity B
Fórmula InChI InChI=1S/C13H11ClO/c14-12-8-6-11(7-9-12)13(15)10-4-2-1-3-5-10/h1-9,13,15H
SMILES OC(c1ccccc1)c2ccc(Cl)cc2
Nombre IUPAC (4-clorofenil)-fenilmetanol
Peso molecular (g/mol) 218.68
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 218.0498 g/mol